Learn More
Siliziumpulver, kristallin, -100 +325 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11393248
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Siliziumpulver, kristallin, -100 +325 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393248
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11393248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036212.18
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon powder
Farbe Weiß
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1346
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.999%
Netzgröße −100+325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR03F053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number036212.30,036212.18,036212.09
ChargennummerQ02A026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036227.36,036227.A3,036212.30,036212.18,036212.09
ChargennummerL12K02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036227.36,036227.A3,036212.30,036212.18,036212.09
ChargennummerI16M29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036227.36,036227.A3,036212.30,036212.18,036212.09
ChargennummerF18M39 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036227.36,036227.A3,036212.30,036212.18,036212.09
Name des Produkts
Siliziumpulver, kristallin, -100 +325 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >