Learn More
Siliziumstab, polykristallin, unpoliert, 1.6 cm (0.6 Zoll) Durchmesser, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11387818
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Siliziumstab, polykristallin, unpoliert, 1.6 cm (0.6 Zoll) Durchmesser, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387818
100 mm
Click to view available options
Menge:
10 mm
100 mm
Artikelnummer. 11387818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036376.DM
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon rod
Namenshinweis Unpolished, 1.6cm (0.6 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 mm
Reinheit (%) 99.9999%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈4.68g/cm
Form Polykristallin
Name des Produkts
Siliziumstab, polykristallin, unpoliert, 1.6 cm (0.6 Zoll) Durchmesser, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >