Learn More
Siliziumpulver, kristallin, APS≈100 nm, 99 %, Plasma synthetisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15477165
Zum Warenkorb hinzufügen
Siliziumpulver, kristallin, APS≈100 nm, 99 %, Plasma synthetisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477165
50 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 15477165
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046308.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon powder
Namenshinweis Plasma Synthesized
UN-Nummer UN1346
Menge 50 g
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße APS ≈100nm
Form kristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM24L038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number046308.04,046308.18,046308.09
ChargennummerT23K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number046308.04,046308.18,046308.09
ChargennummerY17J036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog Number046308.04,046308.18,046308.09
ChargennummerL17Y026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046308.04,046308.18,046308.09
ChargennummerM15H055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046308.04,046308.18,046308.09
Name des Produkts
Siliziumpulver, kristallin, APS≈100 nm, 99 %, Plasma synthetisiert, Thermo Scientific Chemicals >