Learn More
Kieselsäurehydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Silicic acid hydrate is used for studying neurodegenerative diseases due to its ability to inhibit aluminum uptake. It is utilized for the manufacture catalyst and catalyst carrier. It is involved in tungsten filament production as chemical reagent and flux. Further, it is used for oil and wax decoloring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Aussehen | Weißes Pulver |
Chemischer Name oder Material | Silicic acid hydrate |
Farbe | Weiß |
Menge | 100g |
Physikalische Form | Pulver |
Formelmasse | 60.09 (Anhydrous) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N12L016 | Analysenzertifikat | 14/02/2025 | 033270,033270.36,033270.22 |
P15K012 | Analysenzertifikat | 21/03/2024 | 033270.36,033270.22 |
R08J033 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | 033270.36,033270.22 |
N08J011 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 033270.36,033270.22 |
S30J048 | Analysenzertifikat | 19/07/2023 | 033270,033270.36,033270.22 |