Learn More
Kieselsäurehydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397578
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kieselsäurehydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397578
500g
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Artikelnummer. 11397578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033270.36
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Silicic acid hydrate is used for studying neurodegenerative diseases due to its ability to inhibit aluminum uptake. It is utilized for the manufacture catalyst and catalyst carrier. It is involved in tungsten filament production as chemical reagent and flux. Further, it is used for oil and wax decoloring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1343-98-2
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthosilicic acid, monosilicic acid, tetrahydroxysilane, h4sio4, silicon tetrahydroxide, silicasol, kieselsaeure, si oh 4, unii-623b93yabh, orthosilicicacidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14942
ChEBI CHEBI:26675
IUPAC-Name silanedione
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Aussehen Weißes Pulver
Chemischer Name oder Material Silicic Acid Hydrate
Farbe Weiß
Menge 500g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 60.09 (Anhydrous)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN12L016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number033270,033270.36,033270.22
ChargennummerP15K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog Number033270.36,033270.22
ChargennummerR08J033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number033270.36,033270.22
ChargennummerN08J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number033270.36,033270.22
ChargennummerS30J048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2023 Catalog Number033270,033270.36,033270.22
Name des Produkts
Kieselsäurehydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >