Learn More
Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 60 bis 200 μ, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
46.23 CHF - 2076.33 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7631-86-9 |
---|---|
Summenformel | O2Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.08 |
MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
InChI-Schlüssel | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Silicon dioxide |
PubChem CID | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
SMILES | O=[Si]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10078971
|
Thermo Scientific Acros
360062500 |
250 g | Kunststoffflasche |
46.23 CHF
250 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10732643
|
Thermo Scientific Acros
360060010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
113.57 CHF
1 Kilogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11914121
|
Thermo Scientific Acros
360060050 |
5 kg | Kunststoff-Fass |
393.96 CHF
5 Kilogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16348237
|
Thermo Scientific Acros
360060300 |
30 kg | Kunststoffflasche |
2076.33 CHF
30 Kilogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die SäulenchromatographieChemische Identifikatoren
7631-86-9 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
O=[Si]=O |
O2Si | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733Mehr anzeigen | |
Silicon dioxide | |
CHEBI:30563 |
Spezifikation
Silica gel | |
Weiß bis braun | |
6.5 to 7.5 (10% w/w suspension) | |
Kieselgel | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
Silicon dioxide | |
Solubility in water: insoluble. | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 |
For column chromatography | |
Pulver und/oder Stückchen | |
7631-86-9 | |
O2Si | |
5.0% Max. (under size) 5.0% Max. (over size) | |
0.70 to 0.85mL/g (specific) | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxosilan | |
24261 | |
60.08 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Silica gel
RUO – Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 60 bis 200 μ, 60 A, Thermo Scientific Chemicals