Learn More
Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 60 bis 200 μ, 60 A, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10732643
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 60 bis 200 μ, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10732643 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
30 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
30 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10732643
Marke: Thermo Scientific Acros 360060010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Siliciumdioxid
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kieselgel
Namenshinweis Für die Säulenchromatographie
Farbe Weiß bis braun
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
pH 6.5 bis 7.5 (10 % w/w-Suspension)
Material Kieselgel
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Partikelgröße 5.0 % max. (unterhalb der Größe) 5.0 % max. (oberhalb der Größe)
Porenvolumen 0.70 bis 0.85 ml/g (spezifisch)
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: unlöslich.
IUPAC-Name Silandion
Formelmasse 60.08
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0466062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2024 Artikelnummer360062500,360060010,360060050
ChargennummerA0458757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Artikelnummer360060300,360062500,360060010,360060050
ChargennummerA0456561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2023 Artikelnummer360060300,360062500,360060010,360060050
ChargennummerA0451536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer360062500,360060010,360060050
ChargennummerA0452614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2023 Artikelnummer360062500,360060010,360060050
Name des Produkts
Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 60 bis 200 μ, 60 A, Thermo Scientific Chemicals >