Learn More
Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 60 bis 200 μ, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16348237 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
30 kg, Kunststoffflasche, 30 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
30 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
30 Kilogramm
5 Kilogramm
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Namenshinweis For column chromatography
Farbe Braun bis Weiß
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
pH 6.5 to 7.5 (10% w/w suspension)
Material Kieselgel
Menge 30 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Partikelgröße 5.0% Max. (under size) 5.0% Max. (over size)
Porenvolumen 0.70 to 0.85 mL/g (specific)
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble.
IUPAC-Name Silandion
Formelmasse 60.08
Name des Produkts
Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 60 bis 200 μ, 60 A, Thermo Scientific Chemicals >