Learn More
Kieselgel, Porengröße 60 Ångström, 20 – 45 Micron, für die Säulenchromatographie, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical S/0692/53
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Kunststoffpulverbehälter | |
500 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kieselgel, Porengröße 60 Ångström, 20 – 45 Micron, für die Säulenchromatographie, Fisher Chemical > 500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur