Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, weithalsig
Durch die konische Form ideal zum Mischen von Flüssigkeiten geeignet.
Marke:  DWK Life Sciences 212263603
94.04 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11712202
  • 107.00 CHF / 10 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
View Available Promotions
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
Description
Description
Die Original DURAN™ Erlenmeyerkolben sind aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, nahezu inertes Verhalten und einer hohen Gebrauchstemperatur prädestiniert für den Einsatz im Laborbereich. Zudem zeichnen sie sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus. DURAN™ Erlenmeyerkolben sind daher besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.
  • Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
  • Die konische Form erleichtert das Mischen
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
85 mm
Borosilikatglas 3.3
10/Packung
250 mL
Medienvorbereitung und -kultivierung; Lagerung und Transport; Mischen mehrerer Komponenten; Heizen; Verdünnen von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Größen 25, 200, 300 und 2.000 ml, Nicht-DIN-EN-ISO-Größe
Autoklavierbar
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, weithalsig > 250 mL