Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Thiophilic Adsorption Kit
Immunadsorbens auf Nicht-Proteinbasis für die bevorzugte Bindung und Aufreinigung von Immunglobulinen aus verschiedenen Quellen, insbesondere Maus, Ratte, Kaninchen, Ziege und Menschen.
Marke:  Thermo Scientific™ 44916
740.03 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10097143
  • 1110.00 CHF / 1 Set
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Thiophiles Adsorptionskit
Agaroseharz, Affinität
Sulfon-Thioether
Pierce Thiophilic Adsorption Kit
4 Säulen
Pierce™
Schwerkraftfluss-Säule
IgG-Antikörper
Ausreichend für: Aufreinigung von bis zu 60 mg Immunglobulin pro Säule
• Thiophile Adsorptionssäulen, 3 ml, 4 Säulen
• Bindungspuffer, 1 l
• Elutionspuffer, 1 l
• Säulenaufbewahrungspuffer (2x), 100 ml
• Guanidin-HCl-Kristalle, 230 g
• Säulenzubehör
Bei 4 °C lagern.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL401707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/12/2024 Catalog Number44916
ChargennummerZE398131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2024 Catalog Number44916
ChargennummerZE398131A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2024 Catalog Number44916
ChargennummerZD391700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2024 Catalog Number44916
ChargennummerYL388596 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number44916
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Thiophilic Adsorption Kit > Kit mit 3 ml-Säulen; 4 Säulen/Kit