Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for Protein Quality Analysis
Dies ist ein Beutel POP-7 Polymer für die Proteinqualitätsanalyse mit den Genanalysatoren 3500/3500XL. Die POP-7 Trennmatrix ist für die Analyse der Proteinqualität validiert und wird in anwenderfreundlichen Beutelpaketen und960 Probenformaten (maximal) oder384 Probengrößen (maximal) angeboten.
Marke: Applied Biosystems™ A31122
979.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Mit RFID-Etikett (Radio Frequency Identification).
Beschreibung
- Anwenderfreundlich: Gebrauchsfertig und in einem Beutel zum einmaligen Gebrauch, was nicht nur Zeit spart, sondern auch Zuverlässigkeit und Konsistenz gewährleistet
- Robuste Zusammensetzung: Formuliert für biomolekulare Analyseanwendungen
- Wiederauffüllbar: Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren
- Mit RFID-Etikett (Radio Frequency Identification): Einfach wichtige Informationen verfolgen, wie z. B. Teil-/Chargennummer, verbleibende Proben und Verfallsdaten (Anzeige im Software-Dashboard)
Spezifikation
Bei 2 – 8 °C lagern. | |
3500xL Genanalysator für Proteinqualitätsanalyse | |
960 | |
Polymer | |
Nasseis |
POP-7™ Polymer für 3500xL Genanalysator | |
Glykananalyse, Proteinqualitätsanalyse | |
POP-7™ | |
960 Proben |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke