Learn More
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.30 Vertical-Intensive condenser with Manifold
Marke: IKA™ 0003741000
Beschreibung
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Ohne Beschichtung | |
Je 1 |
Vertikal-Intensiv-Kondensator | |
SURLYN | |
-30 °C bis +60 °C |