Learn More
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement Ferrules
Ersatz-SilTite-Ferrulen für SilTiteμ-Union
148.00 CHF - 163.00 CHF
Spezifikation
Typ | Ersatz SilTite Ferrulen mit μ-Anschlussstück |
---|---|
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15288933
|
Trajan™
073566 |
0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Erste Säule und zweite Säule mit 0,4 mm-Bohrungen |
163.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15298933
|
Trajan™
073567 |
0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Erste Säule mit 0,4 mm-Bohrungen und 0,32 mm-Innendurchmesser Zweite Säule mit 0,05 mm-Bohrungen |
148.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15208943
|
Trajan™
073568 |
0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Erste Säule mit 0,4 mm-Bohrungen und 0,53 mm-Innendurchmesser Zweite Säule mit 0,8 mm-Bohrungen |
148.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15218943
|
Trajan™
073569 |
Innendurchmesser 0,32 mm Erste Säule und zweite Säule mit 0,5 mm-Bohrungen |
148.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15228943
|
Trajan™
073570 |
Innendurchmesser 0,32 mm Erste Säule mit 0,5 mm-Bohrungen und 0,53 mm-Innendurchmesser Zweite Säule mit 0,8 mm-Bohrungen |
148.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15238943
|
Trajan™
073571 |
Innendurchmesser 0,53 mm Erste Säule und zweite Säule mit 0,8 mm-Bohrungen |
148.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- SilTite μ-Union gibt niedrige thermische Masse – 9 mm Länge und < 0.5 g Masse
- Null Totvolumen für optimierte Peakform
- Chemisch deaktivierte Edelstahl-Ferrulen sorgen für die Inertheit des Systems
- Robust und stabil für Hochtemperatur- und Druckzyklen
Spezifikation
Ersatz SilTite Ferrulen mit μ-Anschlussstück | |
Edelstahl |