Learn More
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement Ferrules
Ersatz-SilTite-Ferrulen für SilTiteμ-Union
Marke:  Trajan™ 073570
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15228943
  • 148.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • SilTite μ-Union gibt niedrige thermische Masse – 9 mm Länge und < 0.5 g Masse
  • Null Totvolumen für optimierte Peakform
  • Chemisch deaktivierte Edelstahl-Ferrulen sorgen für die Inertheit des Systems
  • Robust und stabil für Hochtemperatur- und Druckzyklen
Spezifikation
Spezifikation
Ersatz SilTite Ferrulen mit μ-Anschlussstück
Edelstahl
Innendurchmesser 0,32 mm Erste Säule mit 0,5 mm-Bohrungen und 0,53 mm-Innendurchmesser Zweite Säule mit 0,8 mm-Bohrungen
Name des Produkts
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement Ferrules > Ersatz SilTiteμ-Union Ferrulen; 0.32 mm und 0.53 mm