Learn More
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement Ferrules
Ersatz-SilTite-Ferrulen für SilTiteμ-Union
Marke:  Trajan™ 073568
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15208943
  • 148.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • SilTite μ-Union gibt niedrige thermische Masse – 9 mm Länge und < 0.5 g Masse
  • Null Totvolumen für optimierte Peakform
  • Chemisch deaktivierte Edelstahl-Ferrulen sorgen für die Inertheit des Systems
  • Robust und stabil für Hochtemperatur- und Druckzyklen
Spezifikation
Spezifikation
Ersatz SilTite Ferrulen mit μ-Anschlussstück
Edelstahl
0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Erste Säule mit 0,4 mm-Bohrungen und 0,53 mm-Innendurchmesser Zweite Säule mit 0,8 mm-Bohrungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement Ferrules > Ersatz SilTiteμ-Union Ferrulen; 0.1-0.25 mm und 0.53 mm