Learn More
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement Ferrules
Ersatz-SilTite-Ferrulen für SilTiteμ-Union
Marke: Trajan™ 073571
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- SilTite μ-Union gibt niedrige thermische Masse – 9 mm Länge und < 0.5 g Masse
- Null Totvolumen für optimierte Peakform
- Chemisch deaktivierte Edelstahl-Ferrulen sorgen für die Inertheit des Systems
- Robust und stabil für Hochtemperatur- und Druckzyklen
Spezifikation
Ersatz SilTite Ferrulen mit μ-Anschlussstück | |
Edelstahl | |
Innendurchmesser 0,53 mm Erste Säule und zweite Säule mit 0,8 mm-Bohrungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement Ferrules > Ersatz SilTiteμ-Union Ferrulen; 0.53 mm und 0.53 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur