Learn More
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (Wood strain without protein A) BioParticles™, Alexa Fluor™ 594 conjugate
Fluoreszierend-markierte, erhitzte oder chemisch abgetötete Bakterien und Hefe in einer Vielzahl von Größen, Formen und natürlichen Antigenitäten
Marke:  Invitrogen™ S23372
431.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
549.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10614243
  • 574.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Fluoreszierende Produkte wurden eingesetzt, um die Phagozytose mittels Fluoreszenzmikroskopie, quantitativer Spektralfluorometrie und Durchflusszytometrie zu untersuchen.
Im Gegensatz zur Fluoreszenz von Fluorescein-markierten BioParticles Konjugaten, die teilweise in saurer Umgebung gequencht wird, ist die Fluoreszenz von Alexa Fluor, BODIPY™ FL, Tetramethylrhodamin und Texas Red™ Farbstoffkonjugaten über den pH-Bereich von bis 3 bis 10 gleichmäßig intensiv.
  • Markierung (Ex/Em): Alexa Fluor 594 (ca. 590/617 nm)
  • Partikel: S. aureus (Wood-Stamm, ohne Protein A)
  • Wird als lyophilisierte Pulver bereitgestellt
  • Enthält ca. 3 x 108 S. aureus-Partikel pro mg Feststoff und ca. 2 x 107 Zymosan-Partikel pro mg Feststoff
  • Konjugate können zur Verwendung in Phagozytose-Assays in einem Puffer der Wahl rekonstituiert werden
  • Konjugate, die an die Oberfläche der Zelle gebunden (aber nicht internalisiert) sind, können durch Ethidiumbromid, Trypanblau oder andere Quencher abgelöscht werden
  • Fluoreszente BioParticles-Konjugate können als Durchflusszytometrie-Kalibrierungsreferenzen beim Sortieren von Bakterien und Hefemutanten wirken
  • Kleine Partikel können auch nützliche Referenzen für Studien zur Lichtstreuung sein, da sich ihre Größen und Formen in charakteristischer Weise unterscheiden
Zellanalyse, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Rezeptoren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Fluoreszenzmikroskop
Alexa Fluor™ 594
3 bis 10
2 mg
S. aureus
Fluoreszent
Biopartikel, Konjugat
Lyophilisiertes Pulver
Alexa Fluor™, BioParticles™
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (Wood strain without protein A) BioParticles™, Alexa Fluor™ 594 conjugate > 2 mg