Learn More
SGE™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze, 10 μl
Die eingebundene Diamond Spritzentechnologie bietet eine deutlich verbesserte Haltbarkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel mit 42 mm konischer Spitze sind speziell für die Verwendung mit Agilent Autosamplern konzipiert.
Marke:  SGE™ 002822
Artikelnummer. 10585023
  • 307.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Große Temperaturbereiche
  • Erhöhte Laufruhe
  • Farbcodierte Spritzen nach Volumen
  • Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht gasdicht
0.63/0.47 mm
42 mm
10F-AG-0.63/0.47C 6er-Packung
42 mm
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS
23 bis 26 G
Gaschromatographie
Autosampler-Spritze
10 μl
Konus
Befestigt
Name des Produkts
SGE™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze, 10 μl > Modell:10F-AG-0.63/0,47 6 St./Packung; AD:0,63/0,47 mm; Gauge:23 bis 26; Volumen:10 μl