Learn More
Karl Hecht™ Gummi-Saugkolben für automatische Büretten
Zwei Glühlampen mit Latexnetz.
Marke:  Karl Hecht™ 40850002
Artikelnummer. 10679231
  • 63.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Mit Ventil
  • Aus flexiblem PVC, cadmiumfrei
  • Schlauchlänge 350 mm, Innendurchmesser der Schläuche ca. 4 mm
Spezifikation
Spezifikation
4 mm
Röhrchenlänge 350 mm
Saugball mit Netz
∼102 mL
PVC
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Gummi-Saugkolben für automatische Büretten > Mit Latexnetz