Learn More
UVP UV-Lampe der EL-Serie
Verwenden Sie diese Lampen für Labor- und Inspektionsanwendungen. UV-Lampen der UVP™ EL-Serie werden mit einem langlebigen, extrudierten Metallgehäuse und kratzfester Pulverfarbe hergestellt.
Marke: UVP 95-0274-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das robuste Design eignet sich hervorragend für hohe Beanspruchungen
- Sind leicht und können einfach gehalten oder für den freihändigen Betrieb im Ständer oder Schrank platziert werden
- Der integrierte Reflektor verbessert die UV-Beleuchtung
Spezifikation
220 V | |
254 nm | |
302 x 96 mm | |
50 Hz | |
UVS-16 | |
UV-Lampe |
6 W | |
Weiß | |
6 W, 220 V, 50 Hz | |
302 mm | |
96 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UV-Lampe der EL-Serie > Modell:UVS-16; Länge:302mm; Breite:96 mm; Wattleistung:Gehäuse 6w
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur