Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen
Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.
Marke:  Thermo Scientific™ 9402050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11752554
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Rohmaterialien mit modernsten Spritzgussverfahren gefertigt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Unsere Pipettenspitzen werden in modernen automatisierten Fertigungsanlagen hergestellt und besitzen einheitlich glatte und hydrophobe Innen- und Außenflächen, die eine Flüssigkeitsretention verhindern.
  • Glatte, einheitliche Oberfläche verhindert Flüssigkeitsansammlung
  • Volumen reicht von 0.2 μl bis 10 ml
  • Steril und nicht steril erhältlich
  • Zu den Packungsoptionen gehören Gestelle, Beutel, Schachteln, Groß- und Nachfüllpackungen
  • Farbcodierte Gestelle, passend zur entsprechenden Finnpipette
  • Die Farbcodierung gilt nur für das Gestell und die Nachfüllpackung
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-zertifiziert)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Finntip 5 ml, 0.5 – 5 ml, 14.7 cm, grün
Ungefiltert
Grün
5,8 in.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Thermo Scientific™ Finnpipette™
5 ml
Unsteril
Finntip 5 ml
14.7 cm
Grün
Finntip
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer22142L0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/08/2022 Catalog Number9402050
Chargennummer22042L0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/06/2022 Catalog Number9402050
Chargennummer22125L0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/06/2022 Catalog Number9402050
Chargennummer22006L0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/04/2022 Catalog Number9402050
Chargennummer22047L0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/03/2022 Catalog Number9402050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen > Finntip™ Pipettenspitzen; Volumen: 0,5 bis 5 ml; Farbcode: Grün; Sterilität: Unsteril; Einheitengröße: Packung mit 75 Spitzen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.