Learn More
BRAND™ seripettor™ pro Pumpenbaugruppe
Für seripettor™ pro Betätigungseinheit
Marke:  BRAND™ 704551
141.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15643987
  • 164.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PPO
  • PEI (UV-Schutz)
  • Hastaloy Hebefeder
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Pumpenbaugruppe
    2 ml
    Name des Produkts
    BRAND™ seripettor™ pro Pumpenbaugruppe > Volumen (metrisch): 2 ml