missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ERMAP Antibody (767505), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB49281B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ERMAP Monoclonal antibody specifically detects ERMAP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
ERMAP | |
Monoclonal | |
Biotin | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
114625 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Flow Cytometry, CyTOF | |
767505 | |
Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
erythroblast membrane-associated protein, erythroblast membrane-associated protein (RD and SC blood groups), erythroblast membrane-associated protein (Scianna blood group), erythroid membrane-associated protein, hERMAP, MGC118810, MGC118811, PRO2801, Radin blood group, Radin blood group (Rd), Radin blood group antigen, RDMGC118812, Scianna blood group, Scianna blood group (Sc), Scianna blood group antigen, SCMGC118813 | |
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ERMAP, His30-Ala155, Accession # Q96PL5 | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
ERMAP Antibody (767505), Biotin, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Biotin
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur