missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prominin 2 Antibody (244029), PerCP, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals FAB2024C

Artikelnummer. 18615613

  • 775.00 CHF / 0.10 Milliliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Prominin 2 Monoclonal antibody specifically detects Prominin 2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Prominin 2
Monoclonal
PerCP
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
150696
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
244029
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
hPROML2, MGC138714, PROM-2, prominin 2, prominin-2, Prominin-like protein 2, prominin-related protein, PROML2
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Prominin 2, Ala27-Leu834, Accession # AAM10541
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Prominin 2 Antibody (244029), PerCP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PerCP

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt