missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DBC1/p30 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB200-189UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DBC1/p30 Polyclonal antibody specifically detects DBC1/p30 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
DBC1/p30 | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
DBC.1, DBC1deleted in breast cancer 1, DBC-1p30 DBC protein, Deleted in breast cancer gene 1 protein, KIAA1967, NET35, p30 DBC, p30DBC | |
A synthetic peptide, mapping to a region between residues 650 and 700 of human Deleted in Breast Cancer 1 using the numbering given in TrEMBL entry Q6P0Q9 (GeneID 57805). | |
0.1 mL | |
Cancer, Cell Cycle and Replication, Tumor Suppressors | |
57805 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Western Blot | |
DyLight 350 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DBC1/p30 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 350
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur