Learn More
3M™ Schutzhelm im Slim Design der G3000-Serie
Der G3000-Schutzhelm der 3M™-Serie in schlanker Bauweise ermöglicht das einfache Abrutschen von herabfallenden Objekten, ohne dass der Helm aus seiner Position verrutscht.
Marke:  3M™ 7000108290
284.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15789967
  • 414.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein Schutzhelm für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hervorragender Belüftung und einem guten Sichtfeld
  • Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie darüber, wann Ihr Schutzhelm UV-Strahlung ausgesetzt war und wann er ersetzt werden muss
  • Weich abgerundetes Design, das verhindert, dass Teile des Helms an Ästen usw. hängen bleiben
  • Das Kopfgurtsystem kann um 180° gedreht werden, um bessere Sichtbarkeit beim Arbeiten in engen Räumen zu gewährleisten
  • Kurzer Peak sorgt für bessere Sicht nach oben
  • Elektrische Isolierung gegen 440 V AC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 50365 , EN397
Federverschlusssystem
Helm
310 g
Blau
UV-stabilisiertes ABS
54 bis 62 cm
Unbelüftet
Dokumentation
Datasheets
Name des Produkts
3M™ Schutzhelm im Slim Design der G3000-Serie > Farbe: Blau