Learn More
Fisherbrand™ MiniMax Magnetrührer
Zum Rühren von bis zu 1 l Flüssigkeit bei Drehzahlen bis 2.000 U/min. Der Fisherbrand™ MiniMax Magnetrührer ist aus beständigem Polypropylen mit einer transparenten, chemisch beständigen Oberseite aus Polycarbonat gefertigt. Mit Anleitung, Rührstab und Netzadapter.
Marke:  Fisherbrand™ 10083-58
144.06 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11577493
  • 192.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stark genug, um 1 l Flüssigkeit mit bis zu 2.000 U/min zu rühren
  • Hergestellt aus robustem Polypropylen mit klarer, chemisch beständiger Oberfläche aus Polycarbonat
  • Mit Anleitung, Rührstab und Netzteil
Spezifikation
Spezifikation
350 bis 2.000 U/min
230 V
143 mm
230 V, 50 Hz
Mit Rührstab und Netzadapter
400 g
Polypropylen
143 x 143 x 66 mm (H x B x T)
143 mm
50 Hz
Magnetrührer
Name des Produkts
Fisherbrand™ MiniMax Magnetrührer > Kapazität: 1000 ml