Learn More
Micronova™ NovaSqueegee™
Ein Abzieher aus Edelstahl mit austauschbarem Gummiblatt zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum. Die optionalen Universalgriffe der SSU-Serie bieten eine größere Reichweite.
Marke:  Micronova™ NS-18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13107606
Beschreibung
Beschreibung
Der Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ ist ein Abzieher aus Edelstahl, der standardmäßig mit einem austauschbaren Gummiblatt geliefert wird und mit einen Schnelltrenngriff ausgestattet ist, der optional mit den Griffen der SSU-Serie verwendet werden kann.
  • Abzieher aus Edelstahl mit Gummiblatt
  • Zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum
  • Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl 304
  • Ersatzgummiblätter erhältlich
  • Erhältlich in den Größen 12, 18 und 22 Zoll (30, 45, 55 cm)
  • Mit Schnelltrenngriff
  • Optionale Verwendung mit Universalgriffen der SSU-Serie
  • Das gesamte Gerät ist autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Abziehblatt
18 in.
Polyvinyl Acetate
1.9 cm
NovaSqueegee
45.7 cm
0,75 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Micronova™ NovaSqueegee™ > NovaSqueegee replacement blade, Polyvinyl Acetate, 18 in.