Learn More
Fisherbrand™ Septum für 9 mm-Kappe mit Kurzgewinde
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
72.70 CHF - 571.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Septa
Menge 1000
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Material Dicke (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material Dicke (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11814820
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
09 02 0980
Weiß PTFE rein 0,2 mm 9,3 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11854820
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
09 02 1779
Rot-Orange, Durchsichtig TEF 1 mm 9 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11874820
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
09 02 1818
Rot Gummi 1 mm 9 mm
214.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10621981
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
09 02 1780
Rot, Weiß Silikon 1 mm 9 mm
343.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11864820
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
09 02 1781
Rot, Weiß Silikon 1 mm 9 mm
472.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11884820
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
09 02 1942
Blau, Weiß Silikon 1 mm 9 mm
571.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 9mm-Septa
• PTFE virginal• 53 ° Shore D• 0.2 mm Dicke
Spezifikation
Spezifikation
Septa
1000
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 9 mm-Kappe mit Kurzgewinde