Learn More
Fisherbrand™ Septum für 9 mm-Kappe mit Kurzgewinde
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 09 02 0980
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11814820
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 9mm-Septen
• reines PTFE• 53° Shore D• 0,2 mm Dicke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
9,3 mm
1000
Weiß
PTFE rein
0,2 mm