Learn More
Fisherbrand™ Septum für 9 mm-Kappe mit Kurzgewinde
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 09 02 1780
316.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 9mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
9 mm | |
1000 |
Rot, Weiß | |
Silikon | |
1 mm |