Learn More
Fisherbrand™ Septum für 9 mm-Kappe mit Kurzgewinde
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 09 02 1779
Beschreibung
- 9mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
9 mm | |
1000 |
Rot-Orange, Durchsichtig | |
TEF | |
1 mm |