Learn More
Fisherbrand™ Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 16 02 1678
287.85 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11884990
  • 305.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 16mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
16 mm
1000
Grau, Rot
Butyl, PTFE
1,3 mm