Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
Marke: Eppendorf™ 0030122283
115.41 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Eppendorf LoBind-Material gewährleistet eine optimierte Probenrückgewinnung für bessere Versuchsergebnisse
- Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um die Gefahr einer Probenbeeinflussung zu minimieren
- Chargenzertifizierter Reinheitsgrad PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
- Zum problemlosen Aufskalieren als Reaktionsgefäß, Mikrotestplatte und Deepwell-Platte erhältlich
- Präzise Deckeldichtung für minimierte Probenverdunstung
Spezifikation
HDPE | |
25 ml | |
100/Beutel, 2 Beutel | |
200 Röhrchen | |
Nicht autoklavierbar | |
Konisch | |
Mikrozentrifugenröhrchen (PCR-Aufreinigung, geringes Bindungsvermögen für Proteine) | |
PCR-Aufreinigung (unsteril) |
Farblos | |
Polypropylen | |
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen) | |
Unsteril | |
PCR-frei | |
Schraube | |
17,000 x g |
Sonderangebote
-
Eppendorf
Frühling zum Sparen
Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf EssentialsAktionscode: 24072Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
92Stunden
7Minuten
8Sekunden
1