Learn More
Fisherbrand™ Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 16 02 1384
Beschreibung
- 16mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
16 mm | |
1000 |
Grau, Rot | |
Butyl, PTFE | |
1,6 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss > Butyl/PTFE rot/grau ,1.6 mm Dicke ,55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur