Learn More
Kartell™ Trichterhalter aus PP (Polypropylen)
Aus langlebigem und widerstandsfähigem Polypropylen. Kartell™ Trichterhalter aus Polypropylen eignen sich für die verschiedensten Trichtermodelle und -größen.
Marke: Kartell™ 0026800
14.74 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Polypropylen für Haltbarkeit und Festigkeit.Kartell™ Trichterhalter aus Polypropylen halten eine Vielzahl an Trichtertypen und -größen.
- Zwei Oliven im Lieferumfang für einen engen Sitz an Befestigungsstangen
- Lieferbar im Hufeisenstil für größere Scheidetrichter und kreisförmigen Stil für kleine Trichter
- Kreisförmiger Halter kann mit Pudertrichtern mit einem Schaftdurchmesser von nicht mehr als 35 mm verwendet werden
- Hufeisenhalter
Spezifikation
Stützstange und Trichter von 25 bis 170 mm, Pulvertrichter ohne Adapter | |
2 Oliven zur Verwendung mit Stäben von 8 bis 14 mm, Adapter für Trichter bis zu 25 mm | |
Je 1 | |
Trichterhalter |
Polypropylen | |
Ein | |
Circular |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Trichterhalter aus PP (Polypropylen) > 25 bis 170 mm-Trichter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur