Learn More
Fisherbrand™ Septum für 13-425 Schraubverschluss
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
44.45 CHF - 855.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Septa
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Menge 1000
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Farbe Material Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11834950
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 02 0444
Rot-Orange, Durchsichtig TEF 1 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11894950
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 02 0608
Blau transparent, Weiß Silikon 1,3 mm
445.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11757597
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 02 1635
Grau, Rot Butyl, PTFE 1,3 mm
205.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11814950
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
12 02 0223
Rot-Orange, Durchsichtig TEF 1,3 mm
150.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11824950
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 02 0322
Blau, Weiß Silikon 1,5 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11894940
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
12 02 0143
Cremefarben, Rot Silikon 1,5 mm
426.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11804950
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
12 02 0168
Weiß PTFE rein 0,25 mm
44.45 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11844950
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 02 0463
Rot, Weiß Silikon 1 mm
571.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 12mm-Septa
Spezifikation
Spezifikation
Septa
12 mm
1000
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 13-425 Schraubverschluss