Learn More
Fisherbrand™ Septum für 13-425 Schraubverschluss
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 12 02 0463
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11844950
  • 571.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 12mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
12 mm
1000
Rot, Weiß
Silikon
1 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 13-425 Schraubverschluss > PTFE/Silikon/PTFE rot/weiß/rot ,1 mm Dicke ,45° Shore A