Learn More
Fisherbrand™ Septum für 13-425 Schraubverschluss
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 12 02 0223
131.93 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11814950
  • 150.00 CHF / 1000 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 12mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
12 mm
1000
Rot-Orange, Durchsichtig
TEF
1,3 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 13-425 Schraubverschluss > NAT.Rubber/TEF rot-orange/transparent .,1.3 mm Dicke ,60° Shore A