Learn More
Fisherbrand™ Septum für 13-425 Schraubverschluss
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 12 02 1635
127.86 CHF gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24142" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11757597
  • 200.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 12mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
12 mm
1000
Grau, Rot
Butyl, PTFE
1,3 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 13-425 Schraubverschluss > Butyl/PTFE rot/grau ,1.3 mm Dicke ,55° Shore A