Learn More
Cytiva Sephadex™ Ionenaustausch-Medien
Trennen von Molekülen über breite Molekulargewicht- und pH-Bereiche hinweg
545.00 CHF - 2510.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Säulen- oder Stapelverfahren
Produkttyp Sephadex-Ionenaustauschmedium
Format Feste kugelförmige Beads
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung und Reinigung von Proteinen, Polypeptiden, Nukleinsäuren und anderen geladenen Biomolekülen mithilfe von Säulen- oder Chargenverfahren
Höhe (angloamerikanisch) 2 bis 5.9 Zoll
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Menge Material MWCO Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Material MWCO Preis Menge & Verfügbarkeit  
11504895
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0200-01
100 g QAE-Sephadex A-50 30,000 bis 100,000
545.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11584885
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0180-02
500 g DEAE-Sephadex A-50 30,000 bis 100,000
2495.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11554885
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0170-01
100 g DEAE-Sephadex A-25 Max. 30,000
545.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11564885
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0170-02
500 g DEAE-Sephadex A-25 Max. 30,000
2495.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11574885
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0180-01
100 g DEAE-Sephadex A-50 30,000 bis 100,000
550.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11594885
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0190-01
100 g QAE-Sephadex A-25 Max. 30,000
545.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11514895
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0210-01
100 g CM-Sephadex C-25 Max. 30,000
545.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11524895
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0210-02
500 g CM-Sephadex C-25 Max. 30,000
2495.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11544895
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0220-02
500 g CM-Sephadex C-50 30,000 bis 100,000
2510.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11534895
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0220-01
100 g CM-Sephadex C-50 30,000 bis 100,000
550.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11554895
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0230-01
100 g SP-Sephadex C-25 Max. 30,000
550.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bereich von schwachen und starken Anion- (A) und Kation- (C) Austauschern. Fraktionierungsbereich: A-25 und C-25, bis zu 30 000; A-50 und C-50: 30 000–100 000.
Sehr hohe Kapazitäten auch bei erhöhten Ionenstärken
Sehr geringe unspezifische Adsorption
Breites Anwendungsspektrum im Labor- und Prozessmaßstab
Geeignet für Säulen- oder Chargenverfahren
Einfach und sparsam zu verwenden
DEAE Sephadex
  • Schwacher und starker Anionenaustauscher
  • pH-Bereich 2-9
Sephadex-QAE
  • Starker Anionenaustauscher
  • pH-Bereich: 2-12
Sephadex-CM
  • Schwacher Kationenaustauscher
  • pH-Bereich: 6-10
Sephadex-SP
  • Starker Kationenaustauscher
  • pH-Bereich: 4-13
Spezifikation
Spezifikation
Säulen- oder Stapelverfahren
Feste kugelförmige Beads
2 bis 5.9 Zoll
Quervernetztes Dextran
Sephadex-Ionenaustauschmedium
Trennung und Reinigung von Proteinen, Polypeptiden, Nukleinsäuren und anderen geladenen Biomolekülen mithilfe von Säulen- oder Chargenverfahren
5 bis 15 cm
4 bis 30 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sephadex™ Ionenaustausch-Medien