Learn More
Cytiva Sephadex™ Ionenaustausch-Medien
Trennen von Molekülen über breite Molekulargewicht- und pH-Bereiche hinweg
Marke:  Cytiva 17-0180-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11584885
  • 2495.00 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
500 g
Säulen- oder Stapelverfahren
Feste kugelförmige Beads
2 bis 5.9 Zoll
Diethylaminoethyl
2 bis 9
30,000 bis 100,000
40 bis 120 μm in trockener Form
Sephadex-Ionenaustauschmedium
Trennung und Reinigung von Proteinen, Polypeptiden, Nukleinsäuren und anderen geladenen Biomolekülen mithilfe von Säulen- oder Chargenverfahren
5 bis 15 cm
DEAE-Sephadex A-50
Quervernetztes Dextran
4 bis 30 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sephadex™ Ionenaustausch-Medien > DEAE-Sephadex A-50; 500 g