Learn More
Cytiva Sephadex™ Ionenaustausch-Medien
Trennen von Molekülen über breite Molekulargewicht- und pH-Bereiche hinweg
Marke: Cytiva 17-0180-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bereich von schwachen und starken Anion- (A) und Kation- (C) Austauschern. Fraktionierungsbereich: A-25 und C-25, bis zu 30 000; A-50 und C-50: 30 000–100 000.
Sehr hohe Kapazitäten auch bei erhöhten Ionenstärken
Sehr geringe unspezifische Adsorption
Breites Anwendungsspektrum im Labor- und Prozessmaßstab
Geeignet für Säulen- oder Chargenverfahren
Einfach und sparsam zu verwenden
DEAE Sephadex
- Schwacher und starker Anionenaustauscher
- pH-Bereich 2-9
Sephadex-QAE
- Starker Anionenaustauscher
- pH-Bereich: 2-12
- Schwacher Kationenaustauscher
- pH-Bereich: 6-10
- Starker Kationenaustauscher
- pH-Bereich: 4-13
Spezifikation
100 g | |
Säulen- oder Stapelverfahren | |
Feste kugelförmige Beads | |
2 bis 5.9 Zoll | |
Diethylaminoethyl | |
2 bis 9 | |
30,000 bis 100,000 |
40 bis 120 μm in trockener Form | |
Sephadex-Ionenaustauschmedium | |
Trennung und Reinigung von Proteinen, Polypeptiden, Nukleinsäuren und anderen geladenen Biomolekülen mithilfe von Säulen- oder Chargenverfahren | |
5 bis 15 cm | |
DEAE-Sephadex A-50 | |
Quervernetztes Dextran | |
4 bis 30 °C |