Learn More
Cytiva Sephadex™ Ionenaustausch-Medien
Trennen von Molekülen über breite Molekulargewicht- und pH-Bereiche hinweg
Marke:  Cytiva 17-0190-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11594885
  • 545.00 CHF / 100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
100 g
Säulen- oder Stapelverfahren
Feste kugelförmige Beads
2 bis 5.9 Zoll
Diethyl-(2-Hydroxy-propyl)-Aminoethyl
2 bis 12
Max. 30,000
40 bis 120 μm in trockener Form
Sephadex-Ionenaustauschmedium
Trennung und Reinigung von Proteinen, Polypeptiden, Nukleinsäuren und anderen geladenen Biomolekülen mithilfe von Säulen- oder Chargenverfahren
5 bis 15 cm
QAE-Sephadex A-25
Quervernetztes Dextran
4 bis 30 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sephadex™ Ionenaustausch-Medien > QAE-Sephadex A-25; 100 g