Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Paper/Film, With Steam Indicator
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches are designed for autoclave cycles
120.00 CHF - 306.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 60 gsm |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung |
Einwegprodukt | Single-use |
Material | Kraftpapier In Medizinischer Qualität (gebleicht) |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Abmessungen (L x B) | Filmbeschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Abmessungen (L x B) | Filmbeschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17971332
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS035X055CF |
12,6 oz. | 3,5 x 5,5 in. | Durchsichtig |
175.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17961332
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS035X09CF |
23,6 oz. | 3,5 x 9 in. | Durchsichtig |
192.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17991332
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS055X105CF |
43,6 oz. | 5,5 x 10,5 in. | Durchsichtig |
132.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17981332
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS075X13CF |
73 oz. | 7,5 x 13 in. | Durchsichtig |
175.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17901342
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS08X16CF |
96 oz. | 8 x 16 in. | Durchsichtig |
175.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17921342
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS10X14CF |
105 oz. | 10 x 14 in. | Durchsichtig |
306.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17991342
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS12X18CF |
162 oz. | 12 x 18 in. | Durchsichtig |
262.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17911342
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS035X055 |
12,6 oz. | 3,5 x 5,5 in. | Blau |
175.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17951342
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS035X09 |
23,6 oz. | 3,5 x 9 in. | Blau |
192.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17941342
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS055X105 |
43,3 oz. | 5,5 x 10,5 in. | Blau |
120.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17931342
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS075X13 |
73 oz. | 7,5 x 13 in. | Blau |
175.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17971342
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS08X16 |
96 oz. | 8 x 16 in. | Blau |
172.64 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17961342
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS10X14 |
105 oz. | 10 x 14 in. | Blau |
306.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17981342
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS12X18 |
162 oz. | 12 x 18 in. | Blau |
262.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Peels Open Cleanly
- Triple Weld Factory seals
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
- Good barrier characteristics prevent microbial penetration
- Peels Open Cleanly
- Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
- Date of Manufacture on label for complete traceability
Spezifikation
60 gsm | |
Konformitätsbescheinigung | |
Kraftpapier In Medizinischer Qualität (gebleicht) | |
47 bis 57 μm | |
60 gsm |
Autoklavierbar | |
Single-use | |
Unsteril | |
121°bis 135 °C | |
Selbstdichtender Sterilisationsbeutel |