Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Paper/Film, With Steam Indicator
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches are designed for autoclave cycles
Marke: Keystone Cleanroom Products PPSS075X13
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Peels Open Cleanly
- Triple Weld Factory seals
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
- Good barrier characteristics prevent microbial penetration
- Peels Open Cleanly
- Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
- Date of Manufacture on label for complete traceability
Spezifikation
Selbstdichtender Sterilisationsbeutel | |
73 oz. | |
Konformitätsbescheinigung | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Kraftpapier In Medizinischer Qualität (gebleicht) | |
47 bis 57 μm | |
500/Cs. | |
60 gsm | |
7,5 in. | |
13 in. |
Autoklavierbar | |
2.1 L | |
Selbstklebend | |
Single-use | |
Pharmazeutische Komponenten | |
Unsteril | |
Blau | |
121°bis 135 °C | |
7,5 x 13 in. | |
19 cm | |
33 cm |