Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Paper/Film, With Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches are designed for autoclave cycles
Marke:  Keystone Cleanroom Products PPSS035X055CF
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17971332
  • 175.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Peels Open Cleanly
  • Triple Weld Factory seals
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
  • Good barrier characteristics prevent microbial penetration
  • Peels Open Cleanly
  • Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
  • Date of Manufacture on label for complete traceability
Spezifikation
Spezifikation
Selbstdichtender Sterilisationsbeutel
12,6 oz.
Konformitätsbescheinigung
Weiß
Dampfsterilisierung
Kraftpapier In Medizinischer Qualität (gebleicht)
47 bis 57 μm
1000/Cs.
60 gsm
3,5 in.
5,5 in.
Autoklavierbar
0.37 L
Selbstklebend
Single-use
Pharmazeutische Komponenten
Unsteril
Durchsichtig
121°bis 135 °C
3,5 x 5,5 in.
9 cm
14 cm