Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Paper/Film, With Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches are designed for autoclave cycles
Marke:  Keystone Cleanroom Products PPSS12X18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17981342
  • 262.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Peels Open Cleanly
  • Triple Weld Factory seals
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
  • Good barrier characteristics prevent microbial penetration
  • Peels Open Cleanly
  • Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
  • Date of Manufacture on label for complete traceability
Spezifikation
Spezifikation
Selbstdichtender Sterilisationsbeutel
162 oz.
Konformitätsbescheinigung
Weiß
Dampfsterilisierung
Kraftpapier In Medizinischer Qualität (gebleicht)
47 bis 57 μm
500/Cs.
60 gsm
12 in.
46 cm
Autoklavierbar
4.8 L
Selbstklebend
Single-use
Pharmazeutische Komponenten
Unsteril
Blau
121°bis 135 °C
12 x 18 in.
30.5 cm
18 in.