Learn More
Brady™ MiniMark™ Selbstlaminierende Draht- und Kabelkennzeichnungen aus Vinyl
This Self-laminating Vinyl MiniMark™ Wire and Cable Marker is made of conformable material designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables.
Marke:  Brady™ 710116
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11721795
  • 472.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Features a white printable area with clear ''tail'' that wraps around marker.
  • The clear tails serves as over-laminate to protect the text, providing superior resistance to abrasion, dirt, oils, solvents, water and excessive handling.
  • This material is UL recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ MiniMark™ Selbstlaminierende Draht- und Kabelkennzeichnungen aus Vinyl > Farbe:Weiß/Transparent; Abmessungen:38,10 x 19,05 mm (B x H)